Vératrole ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A11985.0B A11985.0I A11985.30
A11985.0BEA 104 EUR InStock
A11985.0B A11985.0I A11985.30
Vératrole ≥99%
Vératrole
Purity: 99%
CAS No.: 91-16-7
Molecular Formula: C8H10O2
Formula Weight: 138.17
Flash Point: 87°(188°F)
Refractive Index: 1.5330
Melting Point: 21-23°
Boiling Point: 206-207°
Beilstein Reference: 1364621
Merck Reference: 14,9956
MDL No.: MFCD00008357
Formule: C₈H₁₀O₂
Point d'ébullition: 206…207 °C
Point de fusion: 21…23 °C
Densité: 1.084
Point d'éclair: 87 °C (188 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008357
Numéro CAS: 91-16-7
EINECS: 202-045-3
Merck Index: 14,9956
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité