Anhydride méthanesulfonique 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
ACRO348760250EA 80.4 EUR InStock
ACRO348760250 ACRO348761000 ACRO348765000 ACRO348760050
Anhydride méthanesulfonique 97%
Anhydride méthanesulfonique
Formule: C₂H₆O₅S₂
MW: 174,2 g/mol
Point d'ébullition: 125 °C (4 mmHg)
Point de fusion: 69…70 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007556
Numéro CAS: 7143-01-3
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to grey to light brown Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Titration by coupling ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité