Manganèse ≥99.9998% (base métaux), pièces ≤ 10 mm, Ultrapure
Fournisseur: Thermo Scientific
45130.14EA 1210 EUR InStock
45130.14
Manganèse ≥99.9998% (base métaux), pièces ≤ 10 mm, Ultrapure
Manganèse
Formule: Mn
MW: 54,94 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011111
Numéro CAS: 7439-96-5
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité