(R)-(-)-2-Méthylpipérazine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
M2091-25G M2091-5G
TCIAM2091-25GEA 381 EUR InStock
TCIAM2091-25G TCIAM2091-5G
(R)-(-)-2-Méthylpipérazine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
(R)-(-)-2-Méthylpipérazine
Formule: C₅H₁₂N₂
Point d'ébullition: 153 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 89…91 °C
Numéro MDL: MFCD00192317
Numéro CAS: 75336-86-6
ONU: 2925
ADR: 4.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5d551113b500b1d89cdcc5d7ff4ac21274792492&vid=5d551113b500b1d89cdcc5d7ff4ac21274792492&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (GC) min. 99.0 ee%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 88.0 to 92.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité