Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Vératrole

Fournisseur: Molekula

MOLE10581564-1KGEA 0 EUR InStock
MOLE10581564-1KG
Vératrole
Vératrole


Formule: C₈H₁₀O₂
MW: 138,17 g/mol
Point d'ébullition: 207 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 19…21 °C
Densité: 1,085 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 87 °C
Numéro MDL: MFCD00008357
Numéro CAS: 91-16-7
Merck Index: 12,10089
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité