α,α,α-Trifluoro-o-crésol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAH0647-25GEA 192 EUR InStock
TCIAH0647-25G
α,α,α-Trifluoro-o-crésol ≥98.0% (par GC)
α,α,α-Trifluoro-o-crésol
Formule: C₇H₅F₃O
MW: 162,11 g/mol
Point d'ébullition: 149°C
Point de fusion: 46 °C
Numéro MDL: MFCD00002222
Numéro CAS: 444-30-4
ADR: 8,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/67/28970667.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 44.0 to 47.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité