6-Méthyl-2-heptanone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Methyl 4-Methylpentyl ketone, 6-Methylheptan-2-one
M0700-25ML M0700-5ML
TCIAM0700-25MLEA 234 EUR InStock
TCIAM0700-25ML TCIAM0700-5ML
6-Méthyl-2-heptanone ≥98.0% (par GC)
6-Méthyl-2-heptanone
Formule: C₈H₁₆O
MW: 128,21 g/mol
Point d'ébullition: 171°C
Point de fusion: –59 °C
Densité: 0,8203 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00026527
Numéro CAS: 928-68-7
EINECS: 213-179-7
ONU: 1224
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bb2d473907feb93dc34787fdbef727b37b012195&vid=bb2d473907feb93dc34787fdbef727b37b012195&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Acid Value max. 3.0
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité