1,3-Diéthoxybenzène 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
A11338.18EA 106 EUR InStock
A11338.18 A11338.09 A11338.30
1,3-Diéthoxybenzène 95%
1,3-Diéthoxybenzène
Purity: 95%
CAS No.: 2049-73-2
Molecular Formula: C10H14O2
Formula Weight: 166.22
Refractive Index: 1.5095
Melting Point: 11-12°
Boiling Point: 234-236°
Beilstein Reference: 2517730
MDL No.: MFCD00015145
Formule: C₁₀H₁₄O₂
MW: 166,22 g/mol
Point d'ébullition: 234…236 °C
Point de fusion: 11…12 °C
Densité: 1,010
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015145
Numéro CAS: 2049-73-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité