Sodium acétate
Fournisseur: G Bioscienes
Synonyms: Acétate de sodium
RC-089EA 110 EUR InStock
RC-089
Sodium acétate
Sodium acétate
Formule: H₃CCOONa
MW: 82,03 g/mol
Point d'ébullition: 881,4 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 324 °C
Densité: 1,528 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: >250 °C (coupe fermée)
Numéro MDL: MFCD00012459
Numéro CAS: 127-09-3
Merck Index: 12,08711
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité