Or ≥99.95% (base métaux), nanopoudre APS 20-25 nm
Fournisseur: Thermo Scientific
45822.03 45822.06
45822.03EA 0 EUR InStock
45822.03 45822.06
Or ≥99.95% (base métaux), nanopoudre APS 20-25 nm
Or
Purity: 99.95+% CAS No.: 7440-57-5 Appearance: Gold Odour: Odourless MDL No.: MFCD00003436
Formule: Au
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003436
Numéro CAS: 7440-57-5
EINECS: 231-165-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité