1,3-Diméthoxybenzène 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
155231000 155235000
ACRO155231000EA 40.9 EUR InStock
ACRO155231000 ACRO155235000
1,3-Diméthoxybenzène 99%
1,3-Diméthoxybenzène
Formule: C₈H₁₀O₂
Point d'ébullition: 85…87 °C (7 mmHg)
Point de fusion: –52 °C
Densité: 1.05 g/cm³
Point d'éclair: 87 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008384
Numéro CAS: 151-10-0
EINECS: 205-783-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5230 to 1.5250 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité