(±)-Linalol
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
Synonyms: (±)-3,7-Diméthyl-1,6-octadiène-3-ol
PROOMM0164.05EA 507 EUR InStock
PROOMM0164.05
(±)-Linalol
(±)-Linalol
Formule: C₁₀H₁₈O
MW: 154,25 g/mol
Point d'ébullition: 199 °C (1013 hPa)
Densité: 0,87 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 75 °C
Numéro CAS: 78-70-6
Merck Index: 13,05517
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité