Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Pérylène

Fournisseur: Merck

48079.EA 43.2 EUR InStock
48079.
Pérylène
Pérylène


Formule: C₂₀H₁₂
MW: 252,32 g/mol
Point d'ébullition: 443 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 273…278 °C
Densité: 1,362 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00004142
Numéro CAS: 198-55-0
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité