Palmitate d'isopropyle ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAP0005-500MLEA 36.3 EUR InStock
TCIAP0005-500ML TCIAP0005-25ML
Palmitate d'isopropyle ≥97.0% (par GC)
Palmitate d'isopropyle
Formule: C₁₉H₃₈O₂
MW: 298,51 g/mol
Point de fusion: 13,5 °C
Point d'éclair: 183°C
Numéro MDL: MFCD00008993
Numéro CAS: 142-91-6
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/07/32/28990732.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité