Hexafluorophosphate de lithium ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Lithium hexafluorophosphate(V)
L0146-25G L0146-100G
TCIAL0146-25GEA 64.9 EUR InStock
TCIAL0146-25G TCIAL0146-100G
Hexafluorophosphate de lithium ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Hexafluorophosphate de lithium
Formule: F₆LiP
MW: 151,91 g/mol
Densité: ~ 1,5 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011096
Numéro CAS: 21324-40-3
EINECS: 244-334-7
ONU: 2923
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fe6f68530bdcaa549a2158ae7a82612e0ec2060e&vid=fe6f68530bdcaa549a2158ae7a82612e0ec2060e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Ion exchange titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité