Atrazine
Fournisseur: Molekula
Synonyms: 6-Chloro-N2-éthyl-N4-isopropyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine
MOLEM80703758EA 0 EUR InStock
MOLEM80703758
Atrazine
Atrazine
Formule: C₈H₁₄ClN₅
MW: 215,69 g/mol
Point d'ébullition: 369 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 171…174 °C
Densité: 1,2 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00041810
Numéro CAS: 1912-24-9
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,00902
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité