2-Bromo-4-fluorobenzaldéhyde ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B3498-25G B3498-5G
TCIAB3498-25GEA 148 EUR InStock
TCIAB3498-25G TCIAB3498-5G
2-Bromo-4-fluorobenzaldéhyde ≥98.0% (par GC)
2-Bromo-4-fluorobenzaldéhyde
Formule: C₇H₄BrFO
Numéro MDL: MFCD00672923
Numéro CAS: 59142-68-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=36a720bfc05ad66800de04ffaa027ad06e0324d4&vid=36a720bfc05ad66800de04ffaa027ad06e0324d4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 63.0 to 67.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité