1,4-Diméthoxybenzène ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A12822.0E A12822.22 A12822.36
A12822.0EEA 374 EUR InStock
A12822.0E A12822.22 A12822.36
1,4-Diméthoxybenzène ≥98%
1,4-Diméthoxybenzène
Purity: 98%
CAS No.: 150-78-7
Molecular Formula: C8H10O2
Formula Weight: 138.17
Flash Point: 94°(201°F)
Odour: Sweet
Boiling Point: 212°
Beilstein Reference: 774605
MDL No.: MFCD00008401
Formule: C₈H₁₀O₂
MW: 138,17 g/mol
Point d'ébullition: 212 °C
Point de fusion: 54…58 °C
Densité: 1.053
Point d'éclair: 94 °C (201 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008401
Numéro CAS: 150-78-7
EINECS: 205-771-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité