Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Tétrachlorozincate de 1,3-diamino-7-(diéthylamino)-4-méthylphénoxazine-5-ium (1:2)

Fournisseur: Serva

SERA15234.01EA 0 EUR InStock
SERA15234.01
Tétrachlorozincate de 1,3-diamino-7-(diéthylamino)-4-méthylphénoxazine-5-ium (1:2)
Tétrachlorozincate de 1,3-diamino-7-(diéthylamino)-4-méthylphénoxazine-5-ium (1:2)


Formule: C₃₄H₄₂Cl₄N₈O₂Zn
MW: 801,96 g/mol
Numéro MDL: MFCD00148901
Numéro CAS: 81029-05-2
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité