Magnésium silicate 60-120 mesh pour la chromatographie
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: FlorisilAcide silicique, sel de magnésium, activéAcide silicique, sel de magnésium
B22490.0BEA 298 EUR InStock
B22490.0B B22490.30
Magnésium silicate 60-120 mesh pour la chromatographie
Magnésium silicate
Magnesium silicate, activated, is used in polyether adsorption and decolorization effect. Also used in chromatography.
Notes: Incompatible with strong acids and hydrogen fluoride.
Formule: MgO₃Si
MW: 100,38 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00078249
Numéro CAS: 1343-88-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité