2,3-Diméthoxyphénol 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
155250050 155250250
ACRO155250050EA 89.2 EUR InStock
ACRO155250050 ACRO155250250
2,3-Diméthoxyphénol 99%
2,3-Diméthoxyphénol
Formule: C₈H₁₀O₃
Point d'ébullition: 234 °C (1013 hPa)
Densité: 1,822 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 108 °C
Numéro MDL: MFCD00008366
Numéro CAS: 5150-42-5
EINECS: 225-922-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear orange to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5385 to 1.5405 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité