3,4-Diméthoxyphénol 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
186700100 186700500
ACRO186700100EA 152 EUR InStock
ACRO186700100 ACRO186700500
3,4-Diméthoxyphénol 97%
3,4-Diméthoxyphénol
Formule: C₈H₁₀O₃
Point d'ébullition: 120 - 122 °C (0,2 -rr)
Point de fusion: 77…82 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008390
Numéro CAS: 2033-89-8
EINECS: 217-995-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white to light beige Crystalline powder (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Melting point 77 to 82 °C
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité