Bromure de méthylmagnésium 12% (p/p) ∼1 mol/L dans le THF
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAM0362-250GEA 91.3 EUR InStock
TCIAM0362-250G
Bromure de méthylmagnésium 12% (p/p) ∼1 mol/L dans le THF
Bromure de méthylmagnésium
Formule: CH₃BrMg
MW: 119,24 g/mol
Numéro MDL: MFCD00000041
ONU: 3399
ADR: 4.3,I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Concentration (sec Butanol method) 12.0 to 13.2 w/w%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité