2-Bromoimidazole 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H52553.03 H52553.06
H52553.03EA 239 EUR InStock
H52553.03 H52553.06
2-Bromoimidazole 95%
2-Bromoimidazole
Formule: C₃H₃BrN₂
Point de fusion: 197 °C
Numéro MDL: MFCD02179526
Numéro CAS: 16681-56-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité