2-Bromo-1-méthylimidazole 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H52407.03 H52407.06
H52407.03EA 129 EUR InStock
H52407.03 H52407.06
2-Bromo-1-méthylimidazole 95%
2-Bromo-1-méthylimidazole
Purity: 95% CAS No.: 16681-59-7 Molecular Formula: C4H5BrN2 Formula Weight: 161.00 Flash Point: 110°(230°F) Boiling Point: 172° MDL No.: MFCD02179525
Formule: C₄H₅BrN₂
Point d'ébullition: 172 °C
Densité: 1.649
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02179525
Numéro CAS: 16681-59-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité