5-Bromo-2-chlorobenzonitrile ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAB3116-25GEA 426 EUR InStock
TCIAB3116-25G TCIAB3116-5G
5-Bromo-2-chlorobenzonitrile ≥98.0% (par GC)
5-Bromo-2-chlorobenzonitrile
Formule: C₇H₃BrClN
MW: 216,46 g/mol
Numéro MDL: MFCD00672948
Numéro CAS: 57381-44-9
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/45/56/28934556.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 131.0 to 135.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité