3,4-Diméthoxyphénol ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A11344.06 A11344.14 A11344.22
A11344.06EA 93 EUR InStock
A11344.06 A11344.14 A11344.22
3,4-Diméthoxyphénol ≥98%
3,4-Diméthoxyphénol
Purity: 98%
CAS No.: 2033-89-8
Molecular Formula: C8H10O3
Formula Weight: 154.16
Melting Point: 79-82°
Boiling Point: 167°/14mm
MDL No.: MFCD00008390
Formule: C₈H₁₀O₃
Point d'ébullition: 167 °C (14 mmHg)
Point de fusion: 79…82 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008390
Numéro CAS: 2033-89-8
EINECS: 217-995-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité