Chlorure de 2-chloro-5-(trifluorométhyl)benzènesulfonyle
Synonyms: 2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzene-1-sulphonyl chloride
004537-1G 004537-5G 004537-25G
FLUO004537-1GEA 0 EUR InStock
FLUO004537-1G FLUO004537-5G FLUO004537-25G
Chlorure de 2-chloro-5-(trifluorométhyl)benzènesulfonyle
Chlorure de 2-chloro-5-(trifluorométhyl)benzènesulfonyle
Formule: C₇H₃Cl₂F₃O₂S
MW: 279,07 g/mol
Numéro MDL: MFCD00052310
Numéro CAS: 54090-08-3
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité