Chlorure de 3-acétylbenzènesulfonyle ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 3-Acetylbenzene-1-sulphonyl chloride
H32447.03 H32447.06
H32447.03EA 80.6 EUR InStock
H32447.03 H32447.06
Chlorure de 3-acétylbenzènesulfonyle ≥97%
Chlorure de 3-acétylbenzènesulfonyle
Purity: 97% CAS No.: 73035-16-2 Molecular Formula: C8H7ClO3S Formula Weight: 218.66 Melting Point: 42-43° UN No.: 3261 MDL No.: MFCD03424979
Formule: C₈H₇ClO₃S
MW: 218,66 g/mol
Point de fusion: 42…43 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03424979
Numéro CAS: 73035-16-2
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité