3'-Fluoro-4'-méthylacétophénone
005782-1G 005782-5G
FLUO005782-1GEA 0 EUR InStock
FLUO005782-1G FLUO005782-5G
3'-Fluoro-4'-méthylacétophénone
3'-Fluoro-4'-méthylacétophénone
Formule: C₉H₉FO
MW: 152,17 g/mol
Numéro MDL: MFCD01631411
Numéro CAS: 42444-14-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité