2-Aminocyclohexanol
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 1-Amino-2-hydroxycyclohexane, 2-Aminocyclohexanol (cis- and trans- mixture)
OR21260-25G
APOSOR21260-25GEA 126 EUR InStock
APOSOR21260-25G
2-Aminocyclohexanol
2-Aminocyclohexanol
Formule: C₆H₁₃NO
MW: 115,18 g/mol
Numéro MDL: MFCD00191368
Numéro CAS: 6850-38-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité