2-Undécanone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
U0006-25ML U0006-500ML
TCIAU0006-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAU0006-25ML TCIAU0006-500ML
2-Undécanone ≥98.0% (par GC)
2-Undécanone
Formule: C₁₁H₂₂O
MW: 170,3 g/mol
Point d'ébullition: 120°C
Point de fusion: ∼12 °C
Point d'éclair: 106°C
Numéro MDL: MFCD00009583
Numéro CAS: 112-12-9
EINECS: 203-937-5
ADR: 9,III
Merck Index: 12,06178
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f85b3814b54ed7604df749a08a1e303a7445d528&vid=606f480ceb5c1c6de7005277c1894663cd815503&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité