Acide tridécanoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: n-Tridecanoic acid, Tridecylic acid
T0412-25G T0412-500G
TCIAT0412-25GEA 72.6 EUR InStock
TCIAT0412-25G TCIAT0412-500G
Acide tridécanoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide tridécanoïque
Formule: C₁₃H₂₆O₂
MW: 214,35 g/mol
Point d'ébullition: 308 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 41.5 °C
Densité: 1,025 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00002741
Numéro CAS: 638-53-9
EINECS: 211-341-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=863b7fad87a2b213a89a84681f977fc8c8b50b95&vid=218fd4932e6c48b6cde28d5e8d85f65209ada6eb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 40.0 to 43.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité