Tétrachlorométhane
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
Synonyms: TCTCarbone tétrachlorureTétrachlorure de carbone
PROOCHE04EA 290 EUR InStock
PROOCHE04
Tétrachlorométhane
Tétrachlorométhane
Formule: CCl₄
MW: 153,82 g/mol
Point d'ébullition: 76,7 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –23 °C
Densité: 1,5942 g/cm³ (20 °C)
Numéro CAS: 56-23-5
ONU: 1846
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,01864
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/68/05/726805.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité