Bis(2,4-pentanedionato-O,O')zinc (II) hydraté ≥98%
Fournisseur: Strem Chemicals, Inc.
Attention
93-3031-50G 93-3031-250G
STRE93-3031-50GEA 32 EUR InStock
STRE93-3031-50G STRE93-3031-250G
Bis(2,4-pentanedionato-O,O')zinc (II) hydraté ≥98%
Bis(2,4-pentanedionato-O,O')zinc (II) hydraté
Formule: C₁₀H₁₄O₄Zn·H₂O
Numéro MDL: MFCD00149060
Numéro CAS: 108503-47-5
EINECS: 237-860-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité