Acide 3-bromo-4-méthoxybenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
B3336-25G B3336-5G
TCIAB3336-25GEA 104 EUR InStock
TCIAB3336-25G TCIAB3336-5G
Acide 3-bromo-4-méthoxybenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 3-bromo-4-méthoxybenzoïque
Formule: C₈H₇BrO₃
MW: 231,05 g/mol
Numéro MDL: MFCD00020295
Numéro CAS: 99-58-1
EINECS: 202-768-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ebd3a1a15b62ca2222463b08771caafddce56742&vid=25c3bc47fe46843914bf8ac24d3a314f1ecd827e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 220.0 to 225.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité