1-Bromo-2-fluorobenzène ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B0883-25G B0883-500G B0883-100G
TCIAB0883-25GEA 40.7 EUR InStock
TCIAB0883-25G TCIAB0883-500G TCIAB0883-100G
1-Bromo-2-fluorobenzène ≥99.0% (par GC)
1-Bromo-2-fluorobenzène
Formule: C₆H₄BrF
Point d'ébullition: 158°C
Point de fusion: –8°C
Densité: 1,61 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 48°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000282
Numéro CAS: 1072-85-1
EINECS: 214-018-3
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8cd08a6c0b62aeb13dd2c9071a815868310cbb97&vid=81f03af473369458c88b09b1e60f10aff9ac1348&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité