2,6-Diméthoxyphénol ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
B24253.14 B24253.22
B24253.14EA 41.6 EUR InStock
B24253.14 B24253.22
2,6-Diméthoxyphénol ≥99%
2,6-Diméthoxyphénol
Purity: 99%
CAS No.: 91-10-1
Molecular Formula: C8H10O3
Formula Weight: 154.16
Flash Point: 140°(284°F)
Melting Point: 50-57°
Boiling Point: 261°
Beilstein Reference: 1526871
MDL No.: MFCD00064434
Formule: C₈H₁₀O₃
Point d'ébullition: 261 °C
Point de fusion: 50…57 °C
Point d'éclair: 140 °C (284 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064434
Numéro CAS: 91-10-1
EINECS: 202-041-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité