4-Bromobutyrate d'éthyle ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A13470.0B A13470.18 A13470.30
A13470.0BEA 489 EUR InStock
A13470.0B A13470.18 A13470.30
4-Bromobutyrate d'éthyle ≥98%
4-Bromobutyrate d'éthyle
Purity: 98% CAS No.: 2969-81-5 Molecular Formula: Br(CH2)3CO2CH2CH3 Formula Weight: 195.06 Flash Point: 90°(194°F) Physical Form: Liquid Density: 1.363 Refractive Index: 1.4560 Appearance: Colourless to pale yellow Odour: Odourless Boiling Point: 80-82°/10mm Beilstein Reference: 1749700 MDL No.: MFCD00000259
Formule: C₆H₁₁BrO₂
Point d'ébullition: 80…82 °C (10 mmHg)
Densité: 1.363
Point d'éclair: 90 °C (194 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000259
Numéro CAS: 2969-81-5
EINECS: 221-005-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité