4-Bromobutyrate d'éthyle 97+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO173351000EA 75.7 EUR InStock
ACRO173351000 ACRO173355000 ACRO173350025
4-Bromobutyrate d'éthyle 97+%
4-Bromobutyrate d'éthyle
Formule: C₆H₁₁BrO₂
MW: 195,06 g/mol
Point d'ébullition: 80…82 °C (10 mmHg)
Densité: 1,36 g/cm³
Point d'éclair: 90 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000259
Numéro CAS: 2969-81-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4550 to 1.4570 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité