4-Bromobutyrate de méthyle 98+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
365830100 365830500
ACRO365830100EA 23.8 EUR InStock
ACRO365830100 ACRO365830500
4-Bromobutyrate de méthyle 98+%
4-Bromobutyrate de méthyle
Formule: C₅H₉BrO₂
Point d'éclair: 87 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041482
Numéro CAS: 4897-84-1
EINECS: 225-523-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4610 to 1.4630 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité