5-tert-Butylsalicylaldéhyde
Synonyms: 5-(tert-Butyl)-2-hydroxybenzaldehyde, 5-tert-Butyl-2-hydroxybenzaldehyde
031709-10G 031709-5G 031709-1G
FLUO031709-10GEA 0 EUR InStock
FLUO031709-10G FLUO031709-5G FLUO031709-1G
5-tert-Butylsalicylaldéhyde
5-tert-Butylsalicylaldéhyde
Formule: C₁₁H₁₄O₂
MW: 178,23 g/mol
Numéro MDL: MFCD01321335
Numéro CAS: 2725-53-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité