Oxyde de mésityle, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Attention
Synonyms: 4-Méthyl-3-pentén-2-one
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.05791.1000EA 84.5 EUR InStock
8.05791.9999 8.05791.1000 8.05791.0100
Oxyde de mésityle, Sigma-Aldrich®
Oxyde de mésityle
Formule: C₆H₁₀O
MW: 98,14 g/mol
Numéro MDL: MFCD00008900
Numéro CAS: 141-79-7
ONU: 1229
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 30 g/l (20 °C)
Melting Point -59 °C
Molar Mass 98.14 g/mol
Boiling Point 130 °C
Vapor Pressure 10.5 hPa (20 °C)
Flash Point 28 °C
Refractive Index 1.4445 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.4 - 10.1 %(V)
Density 0.85 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 344 °C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité