1-Éthyl-4-pipéridone, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Attention
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.20828.0100EA 82.6 EUR InStock
8.20828.9999 8.20828.0100
1-Éthyl-4-pipéridone, Sigma-Aldrich®
1-Éthyl-4-pipéridone
Formule: C₆H₁₁NO
MW: 113,16 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006191
Numéro CAS: 1445-73-4
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Molar Mass 113.16 g/mol
Boiling Point 60 - 62 °C (19 hPa)
Flash Point 58 °C
Refractive Index 1.4605 (20 °C, 589 nm)
Density 0.97 g/cm3 (20 °C)
pH 12 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Synonyms N-Methyl-γ-piperidone
Hill Formula C6H11NO
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité