Acide éthylmalonique ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B20715.06 B20715.14 B20715.22
B20715.06EA 35 EUR InStock
B20715.06 B20715.14 B20715.22
Acide éthylmalonique ≥97%
Acide éthylmalonique
Purity: 98% CAS No.: 601-75-2 Molecular Formula: CH3CH2CH(CO2H)2 Formula Weight: 132.12 Melting Point: 112-114° Beilstein Reference: 774334
Formule: C₅H₈O₄
MW: 132,12 g/mol
Point de fusion: 112…114 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002668
Numéro CAS: 601-75-2
EINECS: 210-007-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité