Acide méthylmalonique 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Methylmalonic acid
127090050 127090250 127091000
ACRO127090050EA 46.4 EUR InStock
ACRO127090050 ACRO127090250 ACRO127091000
Acide méthylmalonique 96%
Acide méthylmalonique
Formule: C₄H₆O₄
MW: 118,09 g/mol
Point de fusion: 129…136 °C
Densité: 1.45 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002656
Numéro CAS: 516-05-2
EINECS: 208-219-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 129 to 136 °C
Water ≤0.5 % (K.F.)
Titration with NaOH ≥95 %
Color scale ≤100 APHA
Acidity ≤0.1 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité