Dibutylsulfoxyde ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: n-Butyl sulphoxide, Di-n-butyl sulphoxide, Butyl sulphoxide
B23672.06 B23672.14
B23672.06EA 39 EUR InStock
B23672.06 B23672.14
Dibutylsulfoxyde ≥97%
Dibutylsulfoxyde
Purity: 97% CAS No.: 2168-93-6 Molecular Formula: C8H18OS Formula Weight: 162.30 Flash Point: 121°(249°F) Refractive Index: 1.4670 Melting Point: 31-34° Boiling Point: 250° Beilstein Reference: 1747425 MDL No.: MFCD00002093
Formule: C₈H₁₈OS
MW: 162,3 g/mol
Point d'ébullition: 250 °C
Point de fusion: 31…34 °C
Densité: 0.832
Point d'éclair: 121 °C (249 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002093
Numéro CAS: 2168-93-6
EINECS: 218-511-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité