Chlorure de 4-bromobutyryle ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A12094.06 A12094.14 A12094.22
A12094.06EA 37 EUR InStock
A12094.06 A12094.14 A12094.22
Chlorure de 4-bromobutyryle ≥97%
Chlorure de 4-bromobutyryle
Purity: 97% CAS No.: 927-58-2 Molecular Formula: C4H6BrClO Formula Weight: 185.45 Flash Point: 91°(195°F) Refractive Index: 1.4920 Boiling Point: 102-103°/40mm Beilstein Reference: 1743026 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00000753
Formule: C₄H₆BrClO
MW: 185,45 g/mol
Point d'ébullition: 102…103 °C (40 mmHg)
Densité: 1.600
Point d'éclair: 91 °C (195 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000753
Numéro CAS: 927-58-2
EINECS: 213-154-0
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité