2,6-Dibromo-4-tert-butylaniline
Synonyms: 4-(tert-Butyl)-2,6-dibromoaniline, 2,6-Dibromo-4-(tert-butyl)aniline
023856-25G 023856-5G
FLUO023856-25GEA 0 EUR InStock
FLUO023856-25G FLUO023856-5G
2,6-Dibromo-4-tert-butylaniline
2,6-Dibromo-4-tert-butylaniline
Formule: C₁₀H₁₃Br₂N
MW: 307,03 g/mol
Numéro MDL: MFCD06657952
Numéro CAS: 10546-67-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité