4-Bromo-3,5-diméthylanisole
Synonyms: 2-Bromo-5-methoxy-1,3-dimethylbenzene
045085-5G 045085-25G
FLUO045085-5GEA 0 EUR InStock
FLUO045085-5G FLUO045085-25G
4-Bromo-3,5-diméthylanisole
4-Bromo-3,5-diméthylanisole
Formule: C₉H₁₁BrO
MW: 215,09 g/mol
Numéro MDL: MFCD00461692
Numéro CAS: 6267-34-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité